AB3420-I
Anti-Surfactant Protein A Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Pulmonary surfactant-associated protein A1, PSP-A, PSPA, SP-A, SP-A1, 35 kDa pulmonary surfactant-associated protein, Alveolar proteinosis protein, Collectin-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
primate (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SFTPA1(653509)
mouse ... Sftpd(20390)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Surfactant Protein A in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human lung tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1