ZMS1194
Anti-PCNA Antibody, clone PC10 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Proliferating cell nuclear antigen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PC10, recombinant monoclonal
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 28.77 kDa
observed mol wt ~33 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rat ... PCNA(25737)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PCNA in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PCNA in C2C12 and C6 cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PCNA in Human tonsil tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PCNA in HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)