Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 500.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 500.00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PC10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCNA(5111)
General description
Immunogen
Application
Immunofluorescenza: una diluizione 1:1.500 di un lotto rappresentativo ha rilevato PCNA in linfonodi umani e cellule di adenocarcinoma di colon umano.
Epigenetica & funzione nucleare
Ciclo cellulare, replicazione & riparazione del DNA
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lisato di cellule HeLa
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,01 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina PCNA in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... PCNA(5111) | Gene Information human ... PCNA(5111) | Gene Information human ... PCNA(5111) | Gene Information human ... PCNA(5111) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| clone PC10, monoclonal | clone PC10, monoclonal | clone 1G7, monoclonal | clone PC 10, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity vertebrates, invertebrates | species reactivity human | species reactivity monkey, rat, insect, mouse, yeast, human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-PCNA, clone PC10
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Articoli
Loading controls in western blotting application.
Contenuto correlato
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABE288 | 04053252549311 |