Merck
MAB424
Anticorpo anti-PCNA, clone PC10
clone PC10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Proliferating Cell Nuclear Antigen, DNA Polymerase delta Processivity Factor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PC10, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IHC, IP, WB
Citations:
106
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PC10, monoclonal
species reactivity
vertebrates, invertebrates
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCNA(5111)
General description
36 kDa
L'antigene nucleare delle cellule proliferanti (PCNA) è una molecola di 36 kDa altamente conservata nelle diverse specie. PCNA è stato identificato per la prima volta come antigene di una sottopopolazione di autoanticorpi in pazienti con lupus eritematoso sistemico (Miyachi, 1978; Takasaki, 1984; Ogata, 1987). Si è poi capito che il PCNA funziona da cofattore per la DNA polimerasi delta nella fase S e durante la sintesi del DNA associata ai meccanismi coinvolti nella riparazione del danno del DNA (Tan, 1987; Bravo, 1987). La specificità temporale dell'espressione di PCNA lo rende un marcatore ideale della la proliferazione cellulare. PCNA inizia ad accumularsi durante la fase G1 del ciclo cellulare, è più abbondante durante la fase S e diminuisce durante la fase G2/M (Kurki, 1988). Poiché l'emivita della PCNA supera le 20 ore, potrebbe essere possibile rilevare la proteina anche in cellule che non sono in fase di attiva proliferazione.
Immunogen
PCNA di ratto prodotto nel vettore pR1T2T-proteina A.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Utilizza l'anticorpo anti-PCNA, il clone PC10 (anticorpo monoclonale di topo) validato in ELISA, FC, IHC(P), IP e WB per rilevare il PCNA, noto anche come antigene nucleare delle cellule proliferanti, fattore di processività della DNA polimerasi delta.
Western blotting: 1: 250- 1: 1000. È preferibile usare estratti proteici nucleari invece che estratti di cellule intere.
Immunoistochimica: 01:20 -1: 200. Consigliato solo per sezioni di tessuto incluse in paraffina. Può essere utilizzato su materiale fissato con un′ampia gamma di fissativi tra cui formalina (tamponata e non tamponata), metacarn e Bouins. ll tempo di fissazione può influenzare notevolmente l'intensità dell'immunoreattività del PCNA. La colorazione si riduce (e può risultare assente) se le sezioni sui vetrini vengono trattate con ad alte temperature. Si consiglia l'asciugatura all'aria durante la notte su vetrini rivestiti con poli-L-lisina. Si consiglia un'incubazione di 60 minuti a 25°C con metodica ABC standard.
Immunoprecipitazione
Citometria a flusso indiretta
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Biochem/physiol Actions
Il clone PC10 riconosce PCNA in tutte le specie di vertebrati e insetti testati ed è stato utilizzato per identificare cellule trasformate (Kurki, 1988), cellule proliferanti nei tumori solidi (Smetana, 1983) e blasti in pazienti affetti da leucemia (Takasaki, 1984). L′ analisi immunoistochimica condotta con il clone PC10 è stata utilizzata per studiare l'espressione di PCNA in sezioni incluse in paraffina di tessuti normali e neoplasie linfoidi (Hall, 1990). Nelle cellule in fase di proliferazione, il pattern di colorazione del PCNA è prevalentemente nucleare. In Western blotting, l'anticorpo rileva un polipeptide che migra a 36 kDa con un punto isoelettrico di 4,8.
Physical form
Formato: purificato
Immunoglobuline di topo purificate con proteina A, in PBS con azoturo di sodio 0,1% come conservante.
Purificazione con proteina A
Preparation Note
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a 2–8°C. Suddividere in aliquote per evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Analysis Note
Controllo:
rene di ratto, tonsilla umana, tessuto di linfonodo.
Testato
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-PCNA, clone PC10
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c