ZMS1128
Anti-Laminin β1 Antibody, clone 4E10 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Laminin subunit b1;Laminin B1 chain;Laminin-1 subunit beta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E10, recombinant monoclonal
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 198.04 kDa
observed mol wt ~300 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMB1(3912)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Laminin β1 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Laminin β1 in NIH3T3 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Laminin β1 in human placenta tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Laminin β1 in human placenta tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)