SAB4200763
Anti-Dystrophin Antibody
mouse monoclonal, MANDRA1
Sinonimo/i:
Anti-DMD
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Dystrophin antibody, Mouse monoclonal, clone MANDRA1, purified from hybridoma cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MANDRA1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~427 kDa
Reattività contro le specie
zebrafish, rat, mouse, human
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using acetone fixed rat tongue frozen sections
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DMD(1756)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)