Z763969
StripSpin 12 mini centrifuge
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
holds 12 position PCR strips
Caratteristiche
to hold 4 8 position PCR strips
to hold 48 12 position PCR strips
Confezionamento
pkg of 1 ea
Parametri
2000 × g
5500 rpm
5500 rpm
tecniche
centrifugation: suitable
Largh. × lungh. × alt.
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
Peso
2.2 lb
Descrizione generale
Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Capacity:
- 4 x 12 position PCR strips
- 4 x 8 position PCR strips
- 48 x 0.2 mL PCR tubes
Raccomandato
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)