Documenti fondamentali
Z742527
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 1 x 96-well PCR plate
Scegli un formato
1 EA
CHF 358.00
CHF 358.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 358.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.22
CHF 358.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
Holds 1 x 96-well PCR plate
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSWPCR2
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Note legali
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)