Z717207
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
CHF 257.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 257.00
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier
Confezionamento
pack of 960 ea (racked)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2069G
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
200 μL
Volume
200 μL
Compatibilità
for use with
- Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
- Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
- Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
- Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
- Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
- Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μl
- Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
- Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
- Pipetman P-200 20-200 μl
- Rainin EDP 2 20-250 μl
- Rainin EDP Plus 20-250 μl
- Rainin Pipet Plus 20-200 μl
- Rainin Pipetman 20-200 μl
Confezionamento
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)