Documenti fondamentali
AXYTF205WBRS
Pipette tips
capacity 200 μL, wide bore, filtered, clear, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
wide bore
Confezionamento
case of 960 tips racked
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning TF-205-WB-R-S
Capacità
200 μL
Volume
200 μL
Categorie correlate
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)