Documenti fondamentali
Z665657
Ohaus® pocket balances
JE500, weighing capacity 500 g, resolution: 0.1 g
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Produttore/marchio commerciale
JE500
Capacità di pesata
500 g, resolution: 0.1 g
Dimens. piattaforma
83 mm × 76 mm , oval
Batteria
2 AAA (alkaline batteries (included))
Descrizione generale
Ohaus pocket balances are the ultimate in convenience and portability.
  • Unique pocket size hand-held design
  • Quick and easy calibration
  • Energy-saving auto shut-off; low battery indicator
  • Large high contrast display
Note legali
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)