Documenti fondamentali
Z315028
Hirschmann® pipetus® pipette controller accessories
0.2 μm PTFE membrane filters, 1 each = 5 filters
Sinonimo/i:
Pipette accessories
Scegli un formato
1 EA
CHF 42.40
CHF 42.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 42.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 42.40
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 9903704
Confezionamento
pkg of 1 each = 5 PTFE membrane filters supplied
Applicazioni
For all Pipetus models
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)