Vai a
W1126
Navicelle per pesata in alluminio
W × L × D 4 mm × 12 mm × 4 mm
Sinonimo/i:
Navicelle per pesata, Piatti per pesata
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 140.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
aluminum , rectangular
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
CHF 140.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
aluminum , rectangular
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W × L × D
4 mm × 12 mm × 4 mm
dish L × W
12 mm × 4 mm
weight
~25 mgeach
General description
Ideale per pesatura su bilance elettroniche e analisi di combustione. Le navicelle sono rettangolari a fondo piatto e sono provviste di appiglio per pinzette per facilitare la manipolazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
W1001HS14521AHS14521B
Aluminium weighing boat D × H 43 mm × 12 mm , small
HS14521A
Aluminium weighing boat
Aluminium weighing boat D × H 57 mm × 12 mm , meduim
HS14521B
Aluminium weighing boat
material
aluminum , rectangular
material
aluminum , rectangular
material
-
material
-
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521B
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
-
packaging
-
weight
~25 mgeach
weight
~130 mgeach
weight
-
weight
-
dish L × W
12 mm × 4 mm
dish L × W
22 mm × 7 mm
dish L × W
-
dish L × W
-
W × L × D
4 mm × 12 mm × 4 mm
W × L × D
7 mm × 22 mm × 7 mm
W × L × D
-
W × L × D
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Navicelle per pesata in alluminio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)