Z642843
Provetta Greiner LeucoSep
tube capacity 50 mL, sterile
Sinonimo/i:
Greiner Tube, LeucoSep Tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue cap
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
transparent tube
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations
external thread
Confezionamento
bag of 25
case of 300
Produttore/marchio commerciale
Greiner 227290
Diam. tappo
34.9 mm
Diametro
30 mm
Capacità
50 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Le provette LeucoSep sono state sviluppate per consentire la separazione ottimale di linfociti e cellule mononucleate periferiche dal sangue intero e dal midollo osseo umani tramite la centrifugazione per gradiente di densità. La caratteristica chiave di queste provette è la barriera biologicamente inerte, porosa e trasparente costituita da polietilene di alto grado. La barriera impedisce la miscelazione del materiale del campione con il terreno di separazione, mantenendo un gradiente discontinuo e migliorando le separazioni.
Le provette sterili offrono rese e recuperi migliori, arricchimenti in purezza più elevati e il vantaggio associato a preparazioni procedurali più rapide. Le provette in polipropilene presentano una base conica e tacche di graduazione stampate in blu. Fornite con tappi a vite in HDPE in dotazione. Monouso.
Le provette sterili offrono rese e recuperi migliori, arricchimenti in purezza più elevati e il vantaggio associato a preparazioni procedurali più rapide. Le provette in polipropilene presentano una base conica e tacche di graduazione stampate in blu. Fornite con tappi a vite in HDPE in dotazione. Monouso.