Documenti fondamentali
Z373435
LiposoFast Liposome Factory
pore size 400 nm, polycarbonate membrane
Scegli un formato
50 EA
CHF 78.90
CHF 78.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 78.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.22
CHF 78.90
Check Cart for Availability
Materiali
polycarbonate membrane
Sterilità
non-sterile
Dimensione pori
400 nm
Categorie correlate
Descrizione generale
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6