Documenti fondamentali
610024
Avanti
Extr. Heating Block
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Extr. Heating Block, Mini-Extruder Holder/Heating Block
Scegli un formato
1 EA
CHF 311.00
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 311.00
About This Item
Codice UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.51
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Accessory Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
Azioni biochim/fisiol
The Avanti Mini- Extruder allows researchers and scientists to prepare large, unilamellar vesicles by extrusion in an efficient, rapid manner. The optional heating block allows the extrusion of unilamellar vesicles at elevated temperatures, which is critical for the successful production of vesicles from phospholipids with a phase transition temperature (Tm) above room temperature.
Confezionamento
Original Box from Manufacturer (610024-1Ea)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Protocolli
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.