610005
Avanti
PC Membranes 0.1um
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.1μm 19mm (100/pk)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)