Documenti fondamentali
Z351040
Transfer pipette, polyethylene
narrow two-step stem, bulb draw 3.0 mL, sterile
Sinonimo/i:
liquid transfer tool, plastic pipette
Scegli un formato
500 EA
CHF 182.00
CHF 182.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
CHF 182.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 182.00
Check Cart for Availability
Materiali
polyethylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 500 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
155 mm
Capacità bulbo
3.0 mL
Diam. stelo
8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Confezionamento
Individually wrapped
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2