Documenti fondamentali
Z332313
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, S 60 bottle, PE
Scegli un formato
1 EA
CHF 29.50
CHF 29.50
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 29.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
CHF 29.50
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Materiali
PE
Produttore/marchio commerciale
BRAND 704348
Raccordi
S 60 bottle
GL 45 thread
Descrizione generale
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Altre note
BR704348 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)