Documenti fondamentali
Z529052
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Bottle-top adapter, GL 45
Scegli un formato
1 EA
CHF 230.00
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 230.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Descrizione generale
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
GL 45 to 2in. NPT thread. CERAMUS® to Aldrich 5 gallon container.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)