Z326739
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
Scegli un formato
CHF 42.70
Scegli un formato
About This Item
CHF 42.70
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint ST/NS neck10/19
Descrizione
calibrated to contain (TC, EX)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
20 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
20 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)