BR36846
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® ETERNA
class A, DE-M marking, capacity 20 mL, borosilicate glass
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, ETERNA, Volumetric flasks
Scegli un formato
CHF 39.40
Scegli un formato
About This Item
CHF 39.40
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
polypropylene stopper
Giunto
joint ST/NS neck12/21
Caratteristiche
accuracy class A
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND 36846
Capacità
20 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)