Documenti fondamentali
Z326550
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
Scegli un formato
2 EA
CHF 38.70
CHF 38.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 38.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 38.70
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
polypropylene stopper
Giunto
joint: ST/NS neck10/19
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
20 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
20 mL
Descrizione generale
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
BR37246 (India)
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)