Y4645
Anti-phospho-YAP1 (pTyr357)
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-YAP, Anti-YAP2, Anti-YAP65, Anti-Yes-associated protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~65 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HEK-293 cells co-transfected with human YAP1 and c-Abl
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells co-transfected with human YAP1 and human c-Abl
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr357)
Informazioni sul gene
chicken ... YAP1(396171)
human ... YAP1(10413)
mouse ... Yap1(22601)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Anti-phospho-YAP1 pTyr357 antibody is specific for human phospho-YAP1 pTyr357. The product may react with chicken and mouse phospho-YAP1 pTyr357. In immunoblotting, staining of the phospho-YAP1 (pTyr357) band is specifically inhibited by the immunizing peptide; but no inhibition is observed with the unmodified peptide.
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1