Documenti fondamentali
WH0027293M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMPDL3B antibody produced in mouse
clone 5E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ASML3B, Anti-sphingomyelin phosphodiesterase, acid-like 3B
Scegli un formato
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMPDL3B(27293)
Immunogeno
SMPDL3B (NP_001009568, 274 a.a. ~ 372 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FFGHHHTDSFRMLYDDAGVPISAMFITPGVTPWKTTLPGVVNGANNPAIRVFEYDRATLSLKVRSPAEARGGGWEGLKCITTFPHSQLIHLPLTTEPQE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)