WH0009397M1
Monoclonal Anti-NMT2 antibody produced in mouse
clone 2E12-4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-N-myristoyltransferase 2
Scegli un formato
CHF 403.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E12-4B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NMT2(9397)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAEDSESAASQQSLELDDQDTCGIDGDNEEETEHAKGSPGGYLGAKKKKKKQKRKKEKPNSGGTKSDSASDSQEIKIQQPSKNPSVPMQKLQDIQRAMELLSACQGPARNIDEAAKHRYQFWDTQPVPKLDEVITSHGAIEPDKDNVRQEPYSLPQGFMWDTLDLSDAEVLKELYTLLNENYVEDDDNMFRFDYSPEFLLWALRPPGWLLQWHCGVRVSSNKKLVGFISAIPANIRIYDSVKKMVEINFLCVHKKLRSKRVAPVLIREITRRVNLEGIFQAVYTAGVVLPKPIATCRYWHRSLNPKKLVEVKFSHLSRNMTLQRTMKLYRLPDVTKTSGLRPMEPKDIKSVRELINTYLKQFHLAPVMDEEEVAHWFLPREHIIDTFVVESPNGKLTDFLSFYTLPSTVMHHPAHKSLKAAYSFYNIHTETPLLDLMSDALILAKSKGFDVFNALDLMENKTFLEKLKFGIGDGNLQYYLYNWRCPGTDSEKVGLVLQ
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)