WH0007328M1
Monoclonal Anti-UBE2H antibody produced in mouse
clone 3C4-1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-E220K, Anti-UBC8, Anti-UBCH, Anti-UBCH2, Anti-ubiquitin-conjugating enzyme E2H (UBC8 homolog, yeast)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C4-1A2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE2H(7328)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSSPSPGKRRMDTDVVKLIESKHEVTILGGLNEFVVKFYGPQGTPYEGGVWKVRVDLPDKYPFKSPSIGFMNKIFHPNIDEASGTVCLDVINQTWTALYDLTNIFESFLPQLLAYPNPIDPLNGDAAAMYLHRPEEYKQKIKEYIQKYATEEALKEQEEGTGDSSSESSMSDFSEDEAQDMEL