Documenti fondamentali
WH0003290M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSD11B1 antibody produced in mouse
clone 2C10, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-11DH, Anti-11betaHSD1, Anti-HDL, Anti-HSD11, Anti-HSD11B, Anti-HSD11L, Anti-MGC13539, Anti-hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 1
Scegli un formato
200 μL
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 403.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSD11B1(3290)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a microsomal enzyme that catalyzes the conversion of the stress hormone cortisol to the inactive metabolite cortisone. In addition, the encoded protein can catalyze the reverse reaction, the conversion of cortisone to cortisol. Too much cortisol can lead to central obesity, and a particular variation in this gene has been associated with obesity and insulin resistance in children. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
HSD11B1 (AAH12593, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAFMKKYLLPILGLFMAYYYYSANEEFRPEMLQGKKVIVTGASKGIGREMAYHLAKMGAHVVVTARSKETLQKVVSHCLELGAASAHYIAGTMEDMTFAEQFVAQAGKLMGGLDMLILNHITNTSLNLFHDDIHHVRKSMEVNFLSYVVLTVAALPMLKQSNGSIVVVSSLAGKVAYPMVAAYSASKFALDGFFSSIRKEYSVSRVNVSITLCVLGLIDTETAMKAVSGIVHMQAAPKEECALEIIKGGALRQEEVYYDSSLWTTLLIRNPCRKILEFLYSTSYNMDRFINK
Stato fisico
Solution
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)