Documenti fondamentali
WH0006860M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SYT4 antibody produced in mouse
clone 5F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HsT1192, Anti-KIAA1342, Anti-Synaptotagmin IV
Scegli un formato
100 μG
CHF 461.00
CHF 461.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 461.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 461.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYT4(6860)
Immunogeno
SYT4 (NP_065834, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAPITTSREEFDEIPTVVGIFSAFGLVFTVSLFAWICCQRKSSKSNKTPPYKFVHVLKGVDIYPENLNSKKKFGADDKNEVKNKPAVPKNSLHLDLEKR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)