WH0005870M1
Monoclonal Anti-RAB6A antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-RAB6, Anti-RAB6A, member RAS oncogene family, Anti-RAB6A’, Anti-RAB6B
Scegli un formato
CHF 473.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB6A(5870)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
DDVRTERGSDVIIMLVGNKTDLADKRQVSIEEGERKAKELNVMFIETSAKAGYNVKQLFRRVAAALPGMESTQDRSREDMIDIKLEKPQEQPVSEGGCSC
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)