WH0005325M1
Monoclonal Anti-PLAGL1 antibody produced in mouse
clone 1E2, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp781P1017, Anti-LOT1, Anti-ZAC, Anti-ZAC1, Anti-pleiomorphic adenoma gene-like 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLAGL1(5325)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QPMQPLPESLASLHPSVSPGSPPPPLPNHKYNTTSTSYSPLASLPLKADTKGFCNISLFEDLPLQEPQSPQKLNPGFDLAKGNAGKVNLPKELPADAVNL