WH0005324M2
Monoclonal Anti-PLAG1 antibody produced in mouse
clone 3B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PSA, Anti-SGPA, Anti-pleiomorphic adenoma gene 1
Scegli un formato
CHF 616.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 616.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLAG1(5324)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ATVIPGDLSEVRDTQKVPSGKRKRGETKPRKNFPCQLCDKAFNSVEKLKVHSYSHTGERPYKCIQQDCTKAFVSKYKLQRHMATHSPEKTHKCNYCEK
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?