Documenti
SAB4301853
Sigma-Aldrich
Anti-PLAG1
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
SGPA, ZNF912
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1: 20-100
western blot: 1:200-1:1000
Numero d’accesso
NP_001108106
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLAG1(5324)
Immunogeno
Synthetic peptide of human PLAG1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Yanbin Zheng et al.
Molecular cancer research : MCR, 18(3), 364-374 (2019-11-24)
We recently developed a novel computational algorithm that incorporates Bayesian methodology to identify rhabdomyosarcoma disease genes whose expression level correlates with copy-number variations, and we identified PLAG1 as a candidate oncogenic driver. Although PLAG1 has been shown to contribute to