Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
WH0004595M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MUTYH antibody produced in mouse
clone 4D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MYH, Anti-MYHbeta, Anti-hMYH, Anti-mutY homolog (E. coli)
Scegli un formato
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MUTYH(4595)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene encodes a DNA glycosylase involved in oxidative DNA damage repair. The enzyme excises adenine bases from the DNA backbone at sites where adenine is inappropriately paired with guanine, cytosine, or 8-oxo-7,8-dihydroguanine, a major oxidatively damaged DNA lesion. The protein is localized to the nucleus and mitochondria. Mutations in this gene result in heritable predisposition to colon and stomach cancer. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MUTYH (AAH03178, 436 a.a. ~ 535 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KLTYQVYGLALEGQTPVTTVPPGARWLTQEEFHTAAVSTAMKKVFRVYQGQQPGTCMGSKRSQVSSPCSRKKPRMGQQVLDNFFRSHISTDAHSLNSAAQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)