WH0003915M1
Monoclonal Anti-LAMC1 antibody produced in mouse
clone 2E6-B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LAMB2, Anti-MGC87297, Anti-laminin, gamma 1 (formerly LAMB2)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E6-B4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMC1(3915)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MNKRRTSHRIWKNKLPEYMRRPKGPVTKLWRSMPAWLS
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)