WH0003845M1
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal, 3B10-2F2
Sinonimo/i:
KRAS Antibody - Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, Kras Antibody, Anti-CKRAS, Anti-KIRAS, Anti-KRAS1, Anti-KRAS2, Anti-KRAS2A, Anti-KRAS2B, Anti-KRAS4A, Anti-KRAS4B, Anti-RASK2, Anti-v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog
Scegli un formato
CHF 502.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 502.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, clone 3B10-2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B10-2F2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRAS(3845)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGHEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTVDTKQAQDLARSYGIPFIETSAKTRQGVDDAFYTLVREIRKHKEKMSKDGKKKKKKSKTKCVIM
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?