WH0003043M1
Monoclonal Anti-HBB antibody produced in mouse
clone 2H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD113tC, Anti-HBD, Anti-hemoglobin, Anti-hemoglobin, beta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HBB(3043)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
WTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALPHKYH