Documenti fondamentali
Z151408
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 1.9 L
Scegli un formato
1 EA
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 102.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Branson 100-410-170
Capacità serbatoio
1.9 L
Descrizione generale
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath. Dimensions 110 mm x 110 mm x 70 mm.
Note legali
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)