Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
SAB5701693
Sigma-Aldrich
Anti-Hemoglobin subunit alpha (HBA1) antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 365.00
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 365.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HBA1(3039)
Descrizione generale
The human alpha globin gene cluster located on chromosome 16 spans about 30 kb and includes seven loci: 5'- zeta - pseudozeta - mu - pseudoalpha-1 - alpha-2 - alpha-1 - theta - 3'. The alpha-2 (HBA2) and alpha-1 (HBA1) coding sequences are identical. These genes differ slightly over the 5' untranslated regions and the introns, but they differ significantly over the 3' untranslated regions. Two alpha chains plus two beta chains constitute HbA, which in normal adult life comprises about 97% of the total hemoglobin; alpha chains combine with delta chains to constitute HbA-2, which with HbF (fetal hemoglobin) makes up the remaining 3% of adult hemoglobin. Alpha thalassemias result from deletions of each of the alpha genes as well as deletions of both HBA2 and HBA1; some nondeletion alpha thalassemias have also been reported. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Hemoglobin subunit alpha (HBA1) (HBA1)
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)