Documenti fondamentali
V2503
Sigma-Aldrich
Val-Ala p-Nitroanilide acetate salt
protease substrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20N4O4 · C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4.C2H4O2/c1-8(2)12(15)14(20)16-9(3)13(19)17-10-4-6-11(7-5-10)18(21)22;1-2(3)4/h4-9,12H,15H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19);1H3,(H,3,4)/t9-,12-;/m0./s1
FKCPQOSQHMADPR-CSDGMEMJSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3