V1514
Anti-VE-Cadherin (CD144) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD144, Anti-Cadherin-5, Anti-Vascular Endothelial Cadherin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~130 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using acetone-fixed sections of human tonsil
western blot: 1:500 using whole extract of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH5(1003)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence imaging
- western blotting
- to weaken cell-cell junctions in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)