MABT129
Anti-VE-Cadherin Antibody (CD144), clone BV9
clone BV9, from mouse
Sinonimo/i:
Cadherin-5, 7B4 antigen, Vascular endothelial cadherin, VE-cadherin, CD144
Scegli un formato
CHF 449.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 449.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BV9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH5(1003)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected VE-Cadherin in HUVEC cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HUVEC cells
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2