V1255
D-Valine
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
(R)-α-Aminoisovaleric acid, D-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
>295 °C (subl.) (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/Nutrient Mixture F-12 Ham (F-12) for mice renal proximal tubule cell (RPTC) culture
- endothelial cell growth medium MV2 for rat lung microvascular endothelial cell (RLMEC) culture
- DMEM/F-12 for mouse tracheal epithelial cell (MTEC) culture
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3