Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-418-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720249
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
D-Alanine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
291 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
General description
Alanine is a non essential amino acid.
Application
D-Alanine has been used:
- as an amine donor for ω-transaminase mediated (R)-amination
- as a substrate for the treatment of D-amino acid oxidase (DAAO )-transfected cells
- to measure the heat capacity of L-alanine single crystal
Biochem/physiol Actions
D-Alanine is the non-proteinogenic form of alanine which is used in bacterial cell wall biosynthesis. D-Alanine is used to study the specificity and kinetics of alanine racemase(s) (alaR).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?