Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1360.00 |
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2310.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
(±)-Bufuralol hydrochloride,
form
solid
Quality Segment
color
white to off-white
mp
143-146 °C
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCc1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H
InChI key
KJBONRGCLLBWCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description solid | description ≥98% (HPLC), solid | description solid |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: soluble, methanol: soluble | solubility H2O: soluble (Aqueous solutions may be stored for several weeks at -20 °C.), ethanol: soluble, isopropanol: soluble | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: soluble, ethanol: soluble |
| color white to off-white | color white | color white to off-white | color white |
| mp 143-146 °C | mp - | mp - | mp - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?