Vai a
SML3086
Diclofenac
≥98% (HPLC), powder, COX inhibitor
Sinonimo/i:
2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 112.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 357.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.15
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 112.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Diclofenac, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC2=CC=CC=C2CC(O)=O
InChI
1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
InChI key
DCOPUUMXTXDBNB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Diclofenac is an orally available, potent and selective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Diclofenac is used to treat pain and inflammatory diseases. It inhibits both cycloxygenase-1 (COX-1) and cycloxygenase-2 (COX-2).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP619S0765000D6899
Diclofenac ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3086
Diclofenac
Diclofenac British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP619
Diclofenac
Diclofenac European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0765000
Diclofenac
Diclofenac
Sigma-Aldrich
D6899
Diclofenac
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)