U4757
Anti-Urocortin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using microwave-treated sections of human placental tissue
quantitative precipitin assay: 1:10,000 using 125I-Tyr0-Urocortin (rat)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UCN(7349)
rat ... Ucn(29151)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- radioimmunoassay (RIA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry