U4753
Urotensin II
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ala-Gly-Thr-Ala-Asp-Cys-Phe-Trp-Lys-Tyr-Cys-Val [Disulfide bridge: 6–11]
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?