Merck
BCA1
Kit dell′acido bicinconinico per la determinazione delle proteine
for 200-1000 μg/ml protein
Sinonimo/i:
Saggio proteico BCA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
1 KIT
CHF 489.00
CHF 489.00
Spedizione prevista il17 aprile 2026Dettagli
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352106
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
sufficient for ~500 assays
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
QPBCAB964357697
usage
sufficient for ~500 assays
usage
-
usage
-
usage
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Application
Il kit dell′acido bicinconinico è stato utilizzato per la stima delle proteine nei campioni di proteomi salivari, nelle cellule di rene embrionale umano 293 e nelle cellule luteiniche.
Biochem/physiol Actions
Le proteine riducono il Cu(II) alcalino in Cu(I) in modo dipendente dalla concentrazione. L′acido bicinconinico è un reagente cromogenico altamente specifico per il Cu(I) che forma un complesso di colore viola con un′assorbanza massima a 562 nm. L′assorbanza è direttamente proporzionale alla concentrazione di proteine. È un′alternativa al reagente di Folin-Ciocalteu per la determinazione delle proteine.
Features and Benefits
  • Saggio colorimetrico semplice e sensibile per le proteine
  • Due reagenti stabili utilizzati per la soluzione di lavoro
  • Un metodo più semplice e rapido del saggio proteico di Lowry
  • Compatibile con molti detergenti ionici e non ionici
  • Minore variazione tra diverse proteine rispetto al saggio sul legame con il colorante di Bradford
  • Adattabile all′uso su piastre con micropozzetti
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Bicinchoninic Acid Solution 1 L
  • 4%(w/v) CuSO4 · 5H2O Solution 25 mL
  • Protein Standard Solution 5 x 1
used together
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Salivary proteome patterns of individuals exposed to High Altitude
Jain S, et al.
Archives of Oral Biology, 96, 104-112 (2018)
D Jantas et al.
Neurotoxicity research, 25(2), 208-225 (2013-10-10)
Tianeptine (Tian) possesses neuroprotective potential, however, little is known about the effect of this drug in models of neuronal apoptosis. In the present study, we aimed (1) to compare the neuroprotective capacities of some antidepressants (ADs) in the models of
TGFB1 modulates in vitro secretory activity and viability of equine luteal cells
Galvao A, et al.
Cytokine, 110, 316-327 (2018)
Human OATP1B1 (SLCO1B1) transports sulfated bile acids and bile salts with particular efficiency
Toth B, et al.
Toxicology in vitro, 52, 189-194 (2018)
R E Brown et al.
Analytical biochemistry, 180(1), 136-139 (1989-07-01)
Protein quantitation based on bicinchoninic acid (BCA) is simple, sensitive, and tolerant to many detergents and substances known to interfere with the Lowry method. However, certain compounds often used during protein purification do interfere with the BCA protein assay. The
Articoli
BCA protein assay or Smith assay to determine protein concentration in a sample using Spectroquant® Prove photometers.
Contenuto correlato
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Good morning. Is the "Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination" complete? i.e. does it contain all the necessary reactants? Is there a need to buy plates, wells or other? Thank you.
    1 answer
    1. This kit does require the use of materials that are dependant on the assay format used, but not provided in the kit. These items are as follows:
      • Spectrophotometer capable of accurately measuring absorbance in the 560 nm region
      • 96-well plates, such as Cat. No. CLS9017
      • 96-well plate sealing film: Cat. No. Z369667
      OR
      • Test tubes, 13 × 100 mm: Cat. No. CLS980013
      • 1 mL Disposable Plastic Cuvettes: Cat. No. C5416
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. Can the kit be used for measuring the protein content of marine bacteria grown in artificial sea water?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use with marine bacteria in artificial sea water. However, the publication below used the Bicinchoninic acid method to measure total protein in planktonic marine bacteria, indicating that this kit may be suitable.
      Determination of Total Protein Content of Bacterial Cells by SYPRO Staining and Flow Cytometry
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC91485/
      Note that there are a number of potential interfering substances that may impact results. Please see the link below to review the product datasheet, including a list of interfering substances beginning on page 4.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      Helpful?
  3. Can a standard OD plate reader be used for the BCA1-1KT Kit, which offers a choice of assay tubes and 96-well plates as mentioned in the technical description? Additionally, would the Test tubes, 13 × 100 mm, Catalog Number CLS980013 not be needed?
    1 answer
    1. If a standard ELISA plate reader capable of measuring absorbance in the 560nm region is being used, the 96-well format should be suitable. The test tubes are recommended for larger volume analysis with cuvettes, but if the 96-well format is used, they will not be needed for the samples. However, they are also being utilized to make the BSA protein standard curve dilutions. If there is an alternative method for making the serial standard protein dilutions that ensures thorough mixing and utilizes a low-binding surface to prevent protein absorption, such as borosilicate glass and/or polypropylene tubes, that will be suitable as well.
      Helpful?
  4. Does this kit rely on naked-eye colorimetric detection or does it require a fluorescent microscope?
    1 answer
    1. The kit is based on colorimetric, not fluorometric, detection. The color intensity should be measured at A562nm
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica