U2383
Ubiquitin Carrier Protein H3/CDC34 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli overproducing strain
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
solution
PM
~32 kDa
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CDC34(997) , UBE2N(7334)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?